Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Biokemi
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/18/18989318.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   Students can build a model of DNA using this simple and colourful system.
Varenummer: (EDVO1500)
Leverandør:  EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse:   A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases (A, T, G, C).
UOM:  1 * 100 Items
Varenummer: (764-0059)
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Alpha-helix
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   This set is designed for learning about phosphate structures of purine, pyrimidine and oxyribose as well as their relationships within DNA.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid shaped phosphate molecules. Only correct base pairs can be con...
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Protein synthesis kit with:
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   Compact molecular DNA model with 10 pairs of bases.
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (SPIRMKO-ACGT-53)
Leverandør:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Beskrivelse:   It can be shown, how the bases ( Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin) are combined through triple and double hydrogen bonds.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste