Du Søgte efter: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analyse reagens
Varenummer: (P108-42)
Leverandør: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 20 kg
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat Ph. Eur., USP, BP
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Varenummer: (1768.1000)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
UOM: 1 * 1 kg
Certifikater
Varenummer: (3819-01)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
UOM: 1 * 500 g
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat ≥99%
Varenummer: (ACRO446222500)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat til HPLC
UOM: 1 * 250 g
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat 98-100.5% (dried basis), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, Fluka™
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat 99+% for analysis
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat 98.0-100.5% (alkalimetric, calculated on anhydrous substance), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JPE, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Varenummer: (SERA30186.02)
Leverandør: Serva
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat
UOM: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Leverandør: Roth Carl
Beskrivelse: Natriumdihydrogenphosphat dihydrat
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom