Magnesiumchlorid 0.025 mol/l (0.05 N) i vandigopløsning til molekylærbiologi
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A5076.0005EA 463 DKK
A5076.0005
Magnesiumchlorid 0.025 mol/l (0.05 N) i vandigopløsning til molekylærbiologi
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95,21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6