Svovlsyre 2 mol/l (4 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
198156FEA
1500
DKK
198156F
198154D
Svovlsyre 2 mol/l (4 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Svovlsyre
Formel:
H₂SO₄ Molekylvægt: 98,08 g/mol Massefylde: 1,146 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN nummer: 2796 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 1.998 - 2.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |