Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) i vandigopløsning, TitriPUR® volumetrisk opløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11584.5000EA 977 DKK
1.11584.9999 1.11584.5000
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) i vandigopløsning, TitriPUR® volumetrisk opløsning, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Massefylde: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form liquid
Amount-of-substance concentration 3,980-4,020
Measurement uncertainty + / - 0,012
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.