Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning, TitriPUR® volumetrisk opløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.99060.9025EA
0
DKK
1.99060.9025
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) i vandigopløsning, TitriPUR® volumetrisk opløsning, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Massefylde: 1,04 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...