Salpetersyre 10 mol/l (10 N), TitriPUR® volumetrisk opløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00630.1000EA 864 DKK
1.00630.1000
Salpetersyre 10 mol/l (10 N), TitriPUR® volumetrisk opløsning, Supelco®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63,01 g/mol
Kogepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -28 °C
Massefylde: 1,38 g/cm3 (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %