Perchlorsyre 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
86732.290EA
966
DKK
86732.290
Perchlorsyre 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid
Perchlorsyre
Formel:
HClO₄ Molekylvægt: 100,46 g/mol Kogepunkt: 120 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,050 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 40 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS-nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN nummer: 2920 ADR: 8 (3),II |
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.098 - 0.102 mol/l |