Perchlorsyre 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
87116.290EA 267 DKK
87116.290
Perchlorsyre 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Perchlorsyre
Formel: HClO₄
Molekylvægt: 100,46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN nummer: 2789
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg