Natriumhydroxid 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09959.0001EA
212
DKK
1.09959.0001
Natriumhydroxid 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Kogepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,327 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8, |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13.8 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |