(±)-Epichlorhydrin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan1-Chlor-2,3-epoxypropan(±)-1-Chlor-2,3-epoxypropanEpichlorhydrin3-Chlor-1,2-epoxypropan
EHERCA13175000EA 680 DKK
EHERCA13175000
(±)-Epichlorhydrin
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Molekylvægt: 92,52 g/mol
Kogepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57,2 °C
Massefylde: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005132
CAS-nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN nummer: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642