Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
destillationsst
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/39/18945139.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sorter efter:
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, Borosilicate glass.
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   PTFE/PFA.
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   These table top reaction units are used for stirring under normal pressure or vacuum, with possibility of addition of liquids and boiling under reflux...
Leverandør:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Beskrivelse:   This distilling apparatus is used to determine volatile oil in drugs by distillation of a weighed quantity of drug in contact with water.
Varenummer: (WILMML1800-700)
Leverandør:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Beskrivelse:   Sublimation apparatus is used for purification by sublimation of quantities of about 0,5 to 500 mg under vacuum.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (LENZ06265597)
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Distillation apparatus, with grease free, screw-threaded Wheaton Connection®, Thermometer adapter, 20-400
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 17
  1  2  3  Næste