Du Søgte efter: Botaniske modeller
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Natural castings in plastic.
Varenummer: (SOMMBOS36)
Leverandør: SOMMER, MARCUS
Beskrivelse: Suillus luteus. Bolete fungus.
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (763-0137)
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Fagus silvatica. Three dimensional model of an beech tree leaf at 1500X magnification.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Fysiologisk model til undervisningsformål, Sun flower
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Fysiologisk model til undervisningsformål, Canola (Brassica napus ssp. oleifera)
Varenummer: (761-0135)
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Students can explore plant cell structure with this 20 cm Ø cell model.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Varenummer: (761-0011)
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Malus pumila. Models showing sepals, petals, carpels and stamen.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Varenummer: (763-0138)
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Phaseolus vulgaris. Model of dicotyledonous stem (beans) magnified 250X.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom