ortho-Phosphorsyre 25%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: FosforsyrePhosphorsyre
20629.463EA 3180 DKK
20629.463
ortho-Phosphorsyre 25%, TECHNICAL
ortho-Phosphorsyre
Formel: H₃PO₄
Molekylvægt: 98 g/mol
Massefylde: 1,1462 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN nummer: 1805
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 24 - 26 %