Natriumhydroxid 50% (w/v) i vandigopløsning, GPR RECTAPUR®
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
191546PEA
0
DKK
191546P
Natriumhydroxid 50% (w/v) i vandigopløsning, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekylvægt: 40 g/mol Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 9…10 °C Massefylde: 1,39 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN nummer: 1824 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Assay (W/V) | 48.0 - 50.5 % |