Natriumhydroxid ∼32% i vandigopløsning, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05587.2500EA 478 DKK
1.05587.2500 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.9025 1.05587.5000
Natriumhydroxid ∼32% i vandigopløsning, EMPLURA®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material