Hydrogenperoxid 27% stabilised til den eklektronisk industri
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
2410.1000EA 0 DKK
2410.1000
Hydrogenperoxid 27% stabilised til den eklektronisk industri
Hydrogen peroxide
Formel: H₂O₂
Molekylvægt: 34,01 g/mol
Kogepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < 0 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN nummer: 2014
ADR: 5.1,II