Salpetersyre 69%, EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01832.2500EA 654 DKK
1.01832.2500
Salpetersyre 69%, EMPARTA® ACS analyse reagens, Supelco®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
Molekylvægt: 63,01 g/mol
Kogepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN nummer: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material