Perchlorsyre ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00519.2514EA 11270 DKK
1.00519.2514 1.00519.2501 1.00519.2510 1.00519.0510 1.00519.1016 1.00519.9999 1.00519.1010 1.00519.1001
Perchlorsyre ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Perchlorsyre
Formel: HClO₄
Molekylvægt: 100,46 g/mol
Kogepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112,2 °C
Massefylde: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN nummer: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Boiling Point 198.7 °C (1013 hPa)
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid