VWR® EC30, Ledningsevne/°C Tester, vandtæt
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
663-0160EA 1740 DKK
663-0160
VWR® EC30, Ledningsevne/°C Tester, vandtæt
Elektrokemiske instrumenter Ledningsevnemålere
  • Ledningsevne, TDS (Total opløst stof) og temperatur måling med samtidig visning af 2 parametre
  • Kalibrering af 1 eller 2 punkter
  • Automatisk temperaturkompensation, automatisl områdevalg
  • Udskiftelig ledningsevne celle
  • IP 67 vandtæt instrument, lav batteri indikator
Bestillingsoplysninger: Leveres med 8×LR44 batterier