Saltsyre 32%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
20256.290EA
0
DKK
20256.290
Saltsyre 32%, TECHNICAL
Saltsyre
Formel:
HCl Molekylvægt: 36,46 g/mol Kogepunkt: 110 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 1,18 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN nummer: 1789 ADR: 8,II REACH: 01-2119484862-27 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 31 - 33 % |