Ethylamin 70% i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO168720100EA
1490
DKK
ACRO168720100
ACRO168720025
ACRO168720010
Ethylamin 70% i vandigopløsning
Ethylamin
Formel:
C₂H₇N Molekylvægt: 45,08 g/mol Massefylde: 0,8 g/cm³ Flammepunkt: –17 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008160 CAS-nummer: 75-04-7 EINECS: 200-834-7 UN nummer: 2270 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear solution |
Refractive index | 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with HCl | 69 to 71 % |