Myresyre ≥90%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
VWRC6480.5000EA 732 DKK
VWRC6480.5000 VWRS6480.9025
Myresyre ≥90%
Myresyre
Formel: HCO₂H
Molekylvægt: 46,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN nummer: 1779
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg