Myresyre ≥90.00-90.15%, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.10854.2500EA 1070 DKK
1.10854.2500 1.10854.9055
Myresyre ≥90.00-90.15%, Supelco®
Myresyre
Formel: HCO₂H
Molekylvægt: 46,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN nummer: 1779
ADR: 8 (3),
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 90.00-90.15%
Acetic acid (CH3COOH) 0.05% max