Zink ≥97%, pulver -100 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13310.22EA 349 DKK
L13310.22 L13310.36 L13310.0E
Zink ≥97%, pulver -100 mesh
Zinc
Formel: Zn
Molekylvægt: 65,39 g/mol
Kogepunkt: 907 °C
Smeltepunkt: 420 °C
Massefylde: 7,13
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN nummer: 1436
ADR: 4.3,III