Zink ≥99.993% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43417.22EA
1640
DKK
43417.22
43417.14
Zink ≥99.993% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Zinc
Formel:
Zn Molekylvægt: 65,39 g/mol Kogepunkt: 908 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 420 °C Massefylde: 7,14 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |