Kobber ≥99% (metals basis), pulver -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Packaged under argon.
41205.09EA
793
DKK
41205.09
41205.18
41205.30
Kobber ≥99% (metals basis), pulver -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Kobber
Formel:
Cu Molekylvægt: 63,55 g/mol Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1083 °C Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,02545 |