Du Søgte efter: Metaldunke
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: HDPE, opaque with PP screw caps.
Varenummer: (216-1917)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, gennemskinnelig med PP skruelåg.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, fluorineret, med fluorideret PP-skruelåg.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Jerricans, Lowboys™, Nalgene®, flad type, med skruelåg og stophane, PP, Volumen: 8 l, B×D×H: 368×305×165 mm, Hals indv. Ø: 44 mm, Gevind: 63 mm
Leverandør: DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse: PE, electrostatically conductive.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, gennemskinnelig med hvidt PP-skruelåg.
Varenummer: (216-4402)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, gennemskinnelig med hvid PP-lukning.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: PP, gennemskinnelig.
Leverandør: Kautex
Beskrivelse: HDPE. Naturlig farve.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, black (eletrically conductive).
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, black, anti-static.
Leverandør: Corning
Beskrivelse: HDPE, translucent.
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: The filling support makes it easy to dispense liquids and correctly dose from Bürkle's 10 litre compact jerrycan.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom