Kobber ≥99.8% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35818.GHEA 2720 DKK
35818.GH 35818.FF 35818.FI
Kobber ≥99.8% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Kobber
Formel: Cu
Molekylvægt: 63,55 g/mol
Kogepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Massefylde: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545