Bly
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PROOBCR-286BEA 3680 DKK
PROOBCR-286B
Bly
Bly
Formel: Pb
Molekylvægt: 207,2 g/mol
Kogepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 327 °C
Massefylde: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410