Bly ≥99.9998% (metals basis), stænger, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11346.98EA 14050 DKK
11346.98 11346.18 11346.97
Bly ≥99.9998% (metals basis), stænger, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bly
Formel: Pb
Molekylvægt: 207,2 g/mol
Kogepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 327 °C
Massefylde: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410