Objektglas med kammer, Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysin/Laminin
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BioCoat™ Corning® BioCoat™
734-1072EA 3540 DKK
734-1072
Objektglas med kammer, Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysin/Laminin
Objektglas Objektglas med kammer
These culture slides have a uniform application of poly-D-lysine/laminin.
  • Tested to promote neurite outgrowth
  • NG108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells
  • PS vessel lid together with removal tool