Mortere med pistiller
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BRND110705EA 0 DKK
BRND110705
Mortere med pistiller
Mortere og pistiller Mortere med pistiller
Melamine formaldehyde, white.
  • Resistant to boiling and autoclavable (121 °C)
  • With foot and spout