Du Søgte efter: Skrivere
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (SIMEAB3500)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HERA6383-6)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (620-2249)
Leverandør: DICKSON
Beskrivelse: These chart recorders with LCD are a fast method for capturing temperature and humidity data. With excellent resolution on Ø 200 mm chart, these model...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DICKSON
Beskrivelse: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Leverandør: DICKSON
Beskrivelse: These self-contained temperature recorders on a Ø 100 mm disc provide a permanent record of temperatures with an average response time of 11 minutes t...
Varenummer: (620-0432)
Leverandør: DICKSON
Beskrivelse: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom