Du Søgte efter: Halogenlamper
Den rette belysning har indflydelse på kvalitetet af arbejdet. Her finder du pærer og lyskilder til mikroskoper, stærke lyskilder til kvalitetstjek af elektronik eller medicinske undersøgelser. I denne kategori finder du også lommelygter, LED-pærer, halogen-pærer samt kolde og varme lyskilder.
Den rette belysning har indflydelse på kvalitetet af arbejdet. Her finder du pærer og lyskilder til mikroskoper, stærke lyskilder til kvalitetstjek af elektronik eller medicinske undersøgelser. I denne kategori finder du også lommelygter, LED-pærer, halogen-pærer samt kolde og varme lyskilder.
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Halogenlamp, VWR®, Halogenpære, 6 V/30 W
Varenummer: (631-0518)
Leverandør: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse: Halogen bulb, Halogen-pære, 15V/150W
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: MOTIC
Beskrivelse: Halogenlamp, Halogen bulb, 6 V/20 W
Leverandør: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beskrivelse: Halogenlamp, Tungsten halogen lamp vertical filament
Varenummer: (JENW99950-04)
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (OSRA4050300012407)
Leverandør: OSRAM AG
Beskrivelse: Halogenlamp
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (139-0146)
Leverandør: OSRAM AG
Beskrivelse: Type of bulb commonly used in lorries/trucks.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (632-0197)
Leverandør: OSRAM AG
Beskrivelse: Halogenlamp, Ekstra halogenpære
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: OSRAM AG
Beskrivelse: Halogenlamp, Ø 9.5x33 mm
Varenummer: (139-0143)
Leverandør: OSRAM AG
Beskrivelse: Halogen spotlight, Rhombus, MINISPOT 20 W, Rhombus, hvid, med 2 m kabel, 20 W
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (139-0144)
Leverandør: OSRAM AG
Beskrivelse: Halogenlamp
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BINHU8476713-230)
Leverandør: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivelse: Strong light source for indoor experiments with solar cells, as alternative to strong sunlight.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom