SM 100 og SM 200 er nemme at betjene og har fast hastighed. De kraftfulde snittemøller til hurtig og blid størrelsesreduktion af løst pakkede, bløde, mellemhårde, bløde, trævlede, elastiske og termisk følsomme materialer. Ideel til batchvis eller kontinuerlig indledende størrelsesreduktion af tørre materialer som fx træ, knogler, rødder, planter, plast, foderpiller, krydderier og medicin, papir og karton. Prøver med lange fibre og omfangsrige materialer kan bearbejdes uden indledende størrelsesreduktion.
- Hurtig og blid størrelsesreduktion af tørre materialer.
- Prøverne udsættes kun for lav termisk påvirkning
- Let udskiftelige skæreværktøjer, lang levetid, trykpasset rotor
- Afgrænset slutfindeling takket være bundsigter med åbningsstørrelser fra 0,25 - 20 mm
- En lang række tilbehør inklusiv forskellige kværne, opsamlingssystemer, rotorer og sigter
Bestillingsoplysninger: Rotor, fødetragt, bundsigter og sokkel til SM 100 skal bestilles separat. Kontakt Avantor for at få yderligere oplysninger om hele sortimentet af tilbehør.
Leveringsinformation: Begge enheder leveres med 5 liter opsamlingsbeholder. SM 200 leveres med sokkel
Advarsel: * Afhænger af indføringsmaterialet og instrumentets konfiguration/indstillinger.