Natriumtetrachloroaurat(III) dihydrat ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
12148.06EA
8900
DKK
12148.06
12148.03
Natriumtetrachloroaurat(III) dihydrat ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Natriumtetrachloroaurat(III) dihydrat
Formel:
NaAuCl₄·2H₂O Molekylvægt: 397,8 g/mol Smeltepunkt: 100 °C (dec.) Massefylde: 0,8 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149162 CAS-nummer: 13874-02-7 EINECS: 239-241-3 UN nummer: 3260 ADR: 8,III |