Ultralydsbade, Elmasonic P-serien
Leverandør: Elma
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Elmasonic
142-0046EA 17210 DKK
142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050 142-0051
Ultralydsbade, Elmasonic P-serien
Ultralydsbad
Den Elmasonic P ultralydsserie er perfekt til alle opgaver i analytiske og medicinske laboratorier og i industriproduktionen. De fås i seks forskellige størrelser. Disse praktiske enheder er nemme at betjene med et klart opstillet display, der viser alle indstillede og faktiske parametre. Adskillige specialfunktioner gør enhederne perfekte til intensive rengøringsopgaver. Alle modellerne er udstyret med et mekanisk tidsur op til maks. 15 min.
  • Klart display
  • Nem og intuitiv indstilling
  • Strømstyret ultralyd med høj energidensitet til vanskelige opgaver (lav frekvens) eller skånsom og lydløs til rengøring af kapillarrør og små dele (høj frekvens)
  • Temperaturen kan indstilles mellem 30 til 80 °C i trin på 5 °C
Multi-frequency at 37 kHz: standardopgaver udføres ved 37 kHz. Alle enheder er betydeligt mere effektfulde end konventionelle ultralydsenheder. Hvis den høje energidensitet er for kraftig for den enkelte rengøringsopgave, kan den reduceres elektronisk.
Multifrekvens ved 80 kHz: Betjening af enheden ved 80 kHz forlænger rengøringstiden og er ideel til behandlingen af meget små og følsomme dele. Selv meget små kapillærer nås ved hjælp af de imploderende mikroskopiske hulrum. En positiv bivirkning er, at den er behageligt støjsvag ved denne frekvens.
Specielle ultralydsfunktioner:
Standard: til opgaver i laboratoriet, fx blanding, opløsning eller dispergering
Pulse: mulighed for aktivering af ekstra "effekt" på ∼ 20% via forøget spidseffekt
Sweep: til ensartet fordeling af den ultrasoniske effekt i rensebadet
Degas: til hurtig afgasning af prøver eller opløsningsmidler
Power regulation: trinvis reduktion af den ultrasoniske effekt til rengøring af følsomme overflader
Der fås to ekstra funktioner:
Pause: afbryd og genstart den aktuelle applikation
Temperature control: automatisk opstart af ultralyden, når den indstillede temperatur nås