Resazurin natriumsalt, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
199303-25GEA
3310
DKK
199303-25G
199303-5G
199303-1G
Resazurin natriumsalt, Sigma-Aldrich®
Resazurin natriumsalt
Formel:
C₁₂H₆NNaO₄ Molekylvægt: 251,17 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005036 CAS-nummer: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |