Bismarck Brown R
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: C.I. 21010
ROTH0316.1EA 178.34 DKK
ROTH0316.1
Bismarck Brown R
Bismarck Brown R
Formel: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Molekylvægt: 461,39 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036386
CAS-nummer: 5421-66-9
EINECS: 213-888-1