Du Søgte efter: Kalibreringslodder
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lodderne er fremstillet af solidt, antimagnetisk, poleret rustfrit stål.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: An economical range of calibration sets, with only three stainless steel weights, to meet routine calibration requirements of precision and analytical...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel. Suitable for high resolution electronic balances.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel Class F2 weights for users who require moderate levels of tolerance values in their calibration and day-to-day weighing.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Weights made from anti-magnetic, polished stainless steel. Suitable for medium resolution, precision electronic balances. Weights of more than 20 g ha...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Weights from 1 to 50 g are monobloc weights, with larger weights having an adjusting cavity.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel. Wire weights up to 500 mg in cobalt alloy.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lodderne er fremstillet af antimagnetisk, poleret rustfrit stål. Egnet til elektroniske præcisionsvægte med mellemhøj opløsning. Lodder på over 20&nbs...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rektangulære vægte lavet af støbejern (densitet 7,2 g/cm³).
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Individual E1 OIML class weights are intended to ensure traceability between the national mass standards (with values derived from the International P...
Varenummer: (611-3815)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lodder, Calibration, VWR®, Class: E1, Vægt: 1000 g, Rustfrit stål
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Brass weights that are ideal for schools introducing the concept of weights and forces.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Vægte af rustfrit stål, justeret til klasse 1, hvilket giver nøjagtig kontrol og justering af elektroniske vægte.
Varenummer: (611-1854)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lodder, Calibration, VWR®, Vægtsæt: 10 g; 50 g; 100 g, Antal lodder: 3
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom