Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
vejrstationer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/21/18990021.jpg
Vejrstationerne måler konstant adskellige parametre såsom temperatur, lufttryk, luftfugtighed og er ekstremt modstanddygtige over for påvirkninger fra omgivelserne. Ligegyldigt om arbejdet forgår indendørs eller udenfor bliver ændringer i omgivelserne registreret i en længere tidsperiode. Vejrstationerne har ekstremt nøjagtige sensorer og det digitale display tillader visning af adskillige målinger, hvilket gør samling af målinger meget let. Vejrstationerne kan vise Celsius eller Fahrenheit.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Varenummer: (620-2128)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne vejrstation har funktioner som fx evighedskalender op til år 2099 med dato, 12/24 timers ur med snooze-funktion, månefase, tidevandsindikator, s...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-2127)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Kalenderen op til år 2050 med dato og ugedag på 7 sprog (engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og dansk), et ur med visning i 12 eller 2...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-2120)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Cumulus er særligt velegnet til brug i landbruget, på kontorer og på universiteter. Vejrstation med snooze-funktion, visning af månefase, termometer m...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-0906)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette termometer anvendes især i laboratorier, inden for jordbrug, på kontorer og universiteter.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   testo 435 giver mulighed for analyse af indendørs luft. På den ene side fungerer de som en indikator for medarbejdernes velbefindende på arbejdspladse...
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   This measuring instrument is designed to analyse the ventilation and indoor air quality of the working environment, serving as an indicator for the we...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  AMARELL, ARNO
Beskrivelse:   Rain gauge in stainless steel, receptacle in transparent PS.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Testo
Beskrivelse:   This portable instrument measures temperature, relative humidity, dew point, absolute humidity, degree of humidity, enthalpy, all types of air velocit...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste