Vandrensningssystemer, RiOs™ 3
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RiOs™ 3
171-0140EA 20820 DKK
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Vandrensningssystemer, RiOs™ 3
Vandrensningssystemer Rene og ultrarene vandsystemer
RiOs™ 3 systemet er velegnet til generel, ikke-kritisk laboratoriebrug eller forbehandling til ultrarene vandsystemer. Det er en ideel løsning ved behov for type III-vand i laboratoriekvalitet til fx: manual rengøring og skylning, klargøring af buffer, tilførselsvand til fugtere, autoklaver, opvaskemaskiner. RiOs™ 3 systemet er designet til brugere, der ønsker en kompakt, brugervenlig løsning, og som vil sætte pris på den intuitive betjening, det lille pladsforbrug og den nemme vedligeholdelse. RiOs™ 3 systemet er til brugere, der skal have adgang til ultrarent vand, og er ideelt som forbehandling til Synergy® eller Milli-Q® vandrensningssystemer. Op til 30 L/dag af vand i analysekvalitet (type III-vand) fra hanevand.
  • Nemt at installere og brugervenligt
  • Den eneste forbrugsvare er en unik 'alt-i-en'-pakke, der inkluderer forbehandling og membran til omvendt osmose
  • Vedligeholdelse er indskrænket til udskiftning af en enkelt patron en eller to gange om året
  • Baggrundsbelyst farvedisplay viser ledningsevne, temperatur og vandniveau i den indbyggede beholder
  • Integreret, kompakt 6-liters beholder – tilslutning til en 30- eller 60-liters beholder er mulig ved større daglige behov
RiOs™ 3 systemet er velegnet til generel, ikke-kritisk laboratoriebrug eller forbehandling til ultrarene vandsystemer. Det er en ideel løsning ved behov for type III-vand i laboratoriekvalitet til fx: manual rengøring og skylning, klargøring af buffer, tilførselsvand til fugtere, autoklaver, opvaskemaskiner. RiOs™ 3 systemet er designet til brugere, der ønsker en kompakt, brugervenlig løsning, og som vil sætte pris på den intuitive betjening, det lille pladsforbrug og den nemme vedligeholdelse. RiOs™ 3 systemet er til brugere, der skal have adgang til ultrarent vand, og er ideelt som forbehandling til Synergy® eller Milli-Q® vandrensningssystemer.
  • Nemt at installere og brugervenligt
  • Den eneste forbrugsvare er en unik "alt-i-en"-pakke, der inkluderer forbehandling og membran til omvendt osmose
  • Vedligeholdelse er indskrænket til udskiftning af en enkelt patron en eller to gange om året.
  • Baggrundsbelyst farvedisplay viser ledningsevne, temperatur og vandniveau i den indbyggede beholder
  • Integreret, kompakt 6-liters beholder – tilslutning til en 30- eller 60-liters beholder er mulig ved større daglige behov.
Bestillingsoplysninger: Oprensningspakken SmartPak™ (171-0126) skal bestilles sammen med systemet.