Ultrarene vandsystemer, Synergy®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synergy®
172-5160EA 39950 DKK
172-5160 172-5159 171-0712 171-0699 171-0314 171-0711 171-0697 171-0774 171-0312 171-0698 171-0313 171-0772 171-0310 171-0695 171-0311 171-0696 171-0773 171-0770 171-0693 171-0771 171-0694 171-0691 171-0692 171-0309 171-0307 171-0308 171-0767 171-0768 171-0688 171-0689 171-0686 171-0763 171-0687 171-0684 171-0685 171-0088
Ultrarene vandsystemer, Synergy®
Vandrensningssystemer Rene og ultrarene vandsystemer
Synergy® ultrarent vandsystem er ideelt til laboratorier med adgang til renset vand, som ønsker forsyning af ultrarent vand af høj kvalitet på forbrugsstedet. Synergy® systemer er velegnet til brugere med behov for 2 til 20 liter/dag. Systemet fremstiller type I-vand fra forbehandlet vand med et flow fra 1 til 1,5 L/min. Det fremstillede vand er velegnet til fremstilling af buffere til væskekromatografi, biokemiske eksperimenter, isokratiske opløsninger eller gradient-opløsninger til HPLC-analyse, dyrkningsmedier til bakteriologisk analyse eller cellekulturer og -opløsninger til spektrofotometri, spektroskopi og andre analyseteknikker.
  • Can be operated with or without remote dispenser
  • Easy monitoring: measures and displays water quality on its two-line, alphanumeric display with a choice of six languages
  • Automatic recirculation allows the system to maintain water quality in-between periods of use
  • Simple to operate and maintain: Unique purification packs simplify cartridge replacement
  • Built-in dispense timer simplifies the dispensing operation and reduces operator attendance
  • UV photo-oxidation for low organic contamination (UV model only)
  • The system's compact design, along with the versatile remote dispenser, ensures easy installation anywhere in the laboratory, either on the bench or wall mounted
Systemets skærm fortæller, når det er nødvendigt at udskifte patronen eller UV-lampen (kun UV-model). Med en indbygget timer kan brugeren levere vand i en fast periode. Systemet standser automatisk, når perioden er slut. Brugeren kan nemt indstille perioden til mellem 1 og 60 minutter, og perioden forbliver gemt i hukommelsen, indtil den ændres.
* With BioPak® final.
Bestillingsoplysninger: Patronen SynergyPak® skal tilføjes sammen med Millipak® eller et BioPak® filter (afhængigt af vandforsyningens kvalitet).