Vandrensningssystemer, Direct-Q® 3
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Direct-Q®
171-0817EA 43240 DKK
171-0817 171-0815 171-0816 171-0813 171-0814 171-0811 171-0778 171-0812 171-0779 171-0754 171-0776 171-0810 171-0777 171-0156 171-0157 171-0154 171-0155 171-0152 171-0153 171-0151 171-0094 171-0809 171-0329 171-0327 171-0328 171-0325 171-0326 171-0785 171-0324 171-0786 171-0783 171-0784 171-0781 171-0089 171-0782 171-0780
Vandrensningssystemer, Direct-Q® 3
Vandrensningssystemer Rene og ultrarene vandsystemer
Direct-Q® 3 systemer er udviklet til simpel brug med det samme. Ultrarent type I-vand er velegnet til fremstilling af buffere til væskekromatografi og biokemiske eksperimenter, samt til analytiske metoder som fx spektrofotometri og spektroskopi. Til opgaver, der kræver meget lave værdier for organiske urenheder, omfatter Direct-Q® 3 UV systemer en UV-lampe med to bølgelængder for at kunne fremstille vand med et TOC-indhold < 5 ppb, som er velegnet til HPLC-, GC-, ILC- og TOC-analyser. Med BioPak™ patronen som slutfilter fremstiller Direct-Q® 3 systemer pyrogen- og RNase-frit vand med en flowhastighed på 0,2 L/min. Direct-Q® 3 systemerne er ideelle til laboratorier, der ikke har nem adgang til forbehandlet vand og som har behov for mellem 5 og 10 l ultrarent vand hver dag. Til fremstilling af type I- og type III-vand.
Direct-Q® 3 systemer er udviklet til simpel brug med det samme. Ultrarent type I-vand er velegnet til fremstilling af buffere til væskekromatografi og biokemiske eksperimenter, samt til analytiske metoder som fx spektrofotometri og spektroskopi. Til opgaver, der kræver meget lave værdier for organiske urenheder, omfatter Direct-Q® 3 UV systemer en UV-lampe med to bølgelængder for at kunne fremstille vand med et TOC-indhold < 5 ppb, som er velegnet til HPLC-, GC-, ILC- og TOC-analyser. Med BioPak™ patronen som slutfilter fremstiller Direct-Q® 3 systemer pyrogen- og RNase-frit vand med en flowhastighed på 0,2 l/min. Direct-Q® 3 systemerne er ideelle til laboratorier, der ikke har nem adgang til forbehandlet vand og som har behov for mellem 5 og 10 l ultrarent vand hver dag.
  • Et indbygget alarmur gør det muligt at tappe type I-vand i en angivet periode. Systemet slukker automatisk, når den indstillede tidsperiode er gået
  • En alarm aktiveres, når der er et pludseligt fald i kvaliteten af det fremstillede vand
  • Vandkvalitetsparametre (modstand eller ledningsevne og temperatur) vises på et farvedisplay
  • Vedligeholdelse består af udskiftning af en enkelt pakning en eller to gange om året
  • Integreret, kompakt 6-liters beholder til type II-vand - tilslutning til en 30- eller 60-liters beholder er mulig ved større daglige behov
  • Enhederne kan være bænk- eller vægmonterede (vægmonteringsbeslag påkrævet)
The systems’ versatile remote dispenser helps the user to stay focused on his work by providing ultrapure water delivery where needeed. The remote dispenser can be placed up to two metres from the Direct-Q® system and are available in free-standing or wall-installed models. Alternatively, systems in the Direct-Q® range are available with an integrated dispenser for use on the benchtop.
Pure (Type III) product water quality (in regular operating conditions):
Ionic rejection >96%
Organic rejection for MW>200>99%
Bacteria and particulate removal >99%
Bestillingsoplysninger: SmartPak™ skal anvendes sammen med Millipak® Express eller et BioPak® filter.
Bestillingsoplysninger: A tank vent filter, a SmartPak™ DQ3 filter and either a Millipak® or BioPak® final filter have to be ordered with the unit.
Advarsel: * Type I purified water.