Water Distillation Apparatus
Leverandør: GFL
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 3.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
bussiness / parteiculier / yaounde
Ja, jeg anbefaler
NOUS apprecions bien vos produits mais ce qui est dommage c'est on pas n'a aucune idée de ce que ça pourrait nous coûter. ce serait bien que les articles soient accompagnés de leur valeur monetaire merci bien
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 19/04/2019
Merci pour votre commentaire, il vous suffit de créer un profil web pour voir vos prix. Vous pouvez en créer un à partir de ce lien : https://fr.vwr.com/store/registration/personalinfo.jsp?init=true Si vous rencontrez des difficultés, rendez-vous à la rubrique besoin d'aide : https://fr.vwr.com/store/content/externalContentPage.jsp?path=/fr.vwr.com/fr_FR/besoin_d_aide.jsp
171-3019EA 31970 DKK
GFLA2012
Water Distillation Apparatus
GFL distilled water apparatus is used in research and development when preparing bacteriological and clinical samples, as well as for the preparation of cell and tissue cultures and the formulation of reagents and ointments. The distillate is also used for cleaning and sterilising, for buffer solutions and for microbiological and analytical applications. For the production of single distilled water (approx. 2,3 µs/cm).
  • With thermometer to check the cooling water
  • Thermostatic safety (dry run protection by thermostat)
  • Energy saving by distillation of preheated cooling water
  • Evaporator easily accessible for cleaning
  • CO₂ degassing by the condenser
Water heater body, boiler, tank and stainless steel condenser, zinc-plated stainless steel double envelope housing with electrostatic epoxy powder coating.
Certificeringer: The distillate meets the standards of the international pharmacopoeia.
Bestillingsoplysninger: Supply hoses and water outlet hoses supplied as an option.