Vanddestilleringsapparater, Aquatron®
Leverandør: Cole Parmer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
stuart®
171-1203EA 58100 DKK
171-1203 171-1204 171-1202
Vanddestilleringsapparater, Aquatron®
Vandrensningssystemer Destillations apparatur
Aquatron®-enheder har fuldautomatisk drift direkte fra en drikkevandsforsyning - alternativt muliggør et konverteringssæt til fødevand (ekstraudstyr) tilslutning til alle kilder med forbehandlet vand Kontrolkontakten for destillatniveauet i opbevaringstanken passer til alle beholdere. En kondenser m. dobbeltspiral og et kedelsystem kombineret med et VYCOR® silicaglas-belagt varmelegeme giver et pyrogenfrit destillat af høj kvalitet (destillatet bør dog testes). Disse destilleringsapparater kan også anvendes med filter- og deioniseringsenheder, hvortil der skal bruges et konverteringssæt til fødevand (Kat. nr. 171-1210).
  • Fuldautomatisk drift
  • Kan tilsluttes til alle forbehandlede forsyningskilder
  • Kan anvendes til vandforsyning med lav kvalitet/lavt tryk
  • Afbrydes automatisk ved vandmangel
  • BioCote® antimikrobielbeskyttelse
pH, ledningsevne og modstand påvirkes af temperatur og tilstedeværelsen af kuldioxid. Specifikationerne er baseret på analyser udført ved 20 °C med vand uden kuldioxid.
Der er nødvendigt at være omhyggelig for at fremstille pyrogen-frit vand, og destillatet skal testes før brug.
Vanddestillationsapparatets varmeenheder er undtaget fra de 3 års garanti og er dækket indtil 1000 timers brug.