Du Søgte efter: Destillations apparatur
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Get high purity water with all-glass construction.
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting.
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Water still suitable for single distillation and for bench mounting.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: The QWS4 will produce 4 litres/hour of pyrogen-free* distilled water from its reliable 3kW UK manufactured, chromium plated heating element.
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Produces cold distilled water for immediate use.
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Save money while maintaining high performance.
Varenummer: (HECH40225010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom