Anti-fordampningskugler til vandbade
Leverandør: Grant
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
462-8239EA 944 DKK
462-8239
Anti-fordampningskugler til vandbade
Kugler Plastikkugler
Lette kugler af PP, som danner et tæppe på væskeoverfladen. Kuglerne er 20 mm Ø og 275 kugler kan dække ca. 1000 cm²
  • Reducerer varmetab med 77% og fordampning med 87%
  • Isolerer som et fast materiale, men muliggør øjeblikkelig adgang til prøverne i badet