Du Søgte efter: Viskosimetre
Viskosimetre og rheometre er instrumeneter, som nøjagtigt bestemmer hvor viskøse væsker er. Instrumenterne finder stor anvendelse indenfor kvalitetskontrol og kontrol i produktionslinjer. For alle metoder gælder det at trækket (drag), som den relative bevægelse i en væske forårsager, bestemmer den samlede vikositet for en prøve.<br /><br />Indenfor glasfremstilling tilbyder viskosimetre den største optiske kapacitet, som anvendes til at bestemme et materiales pumping performance. Uanset om der anvendes traditionelle eller tekniske avancerede metoder, beregner instrumenterne nøjagtigt flow parametre og inherent behavior data, som er essentielle parametre i en lang række af analyser i laboratorier og produktioner.
Viskosimetre og rheometre er instrumeneter, som nøjagtigt bestemmer hvor viskøse væsker er. Instrumenterne finder stor anvendelse indenfor kvalitetskontrol og kontrol i produktionslinjer. For alle metoder gælder det at trækket (drag), som den relative bevægelse i en væske forårsager, bestemmer den samlede vikositet for en prøve.
Indenfor glasfremstilling tilbyder viskosimetre den største optiske kapacitet, som anvendes til at bestemme et materiales pumping performance. Uanset om der anvendes traditionelle eller tekniske avancerede metoder, beregner instrumenterne nøjagtigt flow parametre og inherent behavior data, som er essentielle parametre i en lang række af analyser i laboratorier og produktioner.
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Kalibreret med konstant til automatisk måling, viskosimeter med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers absolutte og relative viskositet v.h.a....
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Cannon-Fenske viscometers for automatic measurements especially in routine analyses.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Viskometre med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers relative eller absolutte kinematiske viskositet.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Cannon-Fenske viscometers for manual measurements especially in routine analyses.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: ViscoSystem AVC 370 combines a high degree of measurement accuracy and reproducibility with modularity.
Leverandør: IKA
Beskrivelse: SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) rotational viscometers extend a large part of the application spectrum of the IKA ROTAVISC device family.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Viskosimetret med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers relative viskositet v.h.a. newtonsk flowmåling.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Ubbelohd viskosimeter med ophængt kugleniveau til bestemmelse af relativ eller absolut kinematisk viskositet.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Reverse flow viscometers calibrated with constant.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Ubbelohde viscometers with suspended ball level used to determine the limit viscosity of polymers.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Viskosimetret med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers relative viskositet v.h.a. newtonsk flowmåling.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Viscometers with suspended ball level for determination of relative or absolute kinematic viscosity.
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: Capillary viscometer, for manual measurements, Ubbelohde, Kalibreret, Område: 0,5 - 3 mm²/s, Konstant: 0,003 K, Længde: 290 mm, Ø indv.: 0,47 mm, Volumen: 15 − 20 ml
Leverandør: IKA
Beskrivelse: The ROTAVISC HELI series determines the viscosity of liquids in all areas of application ranging from the laboratory to quality control. The four devi...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom